2-Metilbifenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L01312.06
L01312.03
L01312.06EA
222
EUR
L01312.06
L01312.03
2-Metilbifenilo ≥98%
2-Metilbifenilo
Purity: 98%
CAS No.: 643-58-3
Molecular Formula: C13H12
Formula Weight: 168.24
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5910
Melting Point: 0°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 2039655
MDL No.: MFCD00008517
Formula:
C₁₃H₁₂ Pto. Ebullición: 256 °C Pto. de fusión: 0 °C Densidad: 1,010 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008517 Núm. CAS: 643-58-3 EINECS: 211-400-1 |