3-Metilbifenilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3-Feniltolueno
309840010 309840050
ACRO309840010EA 60.4 EUR
ACRO309840010 ACRO309840050
3-Metilbifenilo 95%
3-Metilbifenilo
Formula: C₁₃H₁₂
Pto. Ebullición: 272 °C
Pto. de fusión: 4…5 °C
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008533
Núm. CAS: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %