3-Metilbifenilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3-Feniltolueno
L01006.03 L01006.06
L01006.03EA 56.8 EUR
L01006.03 L01006.06
3-Metilbifenilo 95%
3-Metilbifenilo
Purity: 95% CAS No.: 643-93-6 Molecular Formula: C13H12 Formula Weight: 168.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6020 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 2039658 MDL No.: MFCD00008533
Formula: C₁₃H₁₂
Pto. Ebullición: 272 °C
Pto. de fusión: 4…5 °C
Densidad: 1,014
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008533
Núm. CAS: 643-93-6
EINECS: 211-404-3