4-Metilbifenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4-Feniltolueno
A14702.03 A14702.06 A14702.14
A14702.03EA 29.5 EUR
A14702.03 A14702.06 A14702.14
4-Metilbifenilo ≥98%
4-Metilbifenilo
Purity: 98% CAS No.: 644-08-6 Molecular Formula: C13H12 Formula Weight: 168.24 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 267-268° Beilstein Reference: 1904468 MDL No.: MFCD00008544
Formula: C₁₃H₁₂
Pto. Ebullición: 267…268 °C
Pto. de fusión: 44…48 °C
Densidad: 1,015
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008544
Núm. CAS: 644-08-6
EINECS: 211-409-0