α-α'-Dibromo-o-xileno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bis(bromometil)benceno
112930250 112931000
ACRO112930250EA 64.8 EUR
ACRO112930250 ACRO112931000
α-α'-Dibromo-o-xileno 96%
α-α'-Dibromo-o-xileno
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 91…96 °C
Densidad: 1.96 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000175
Núm. CAS: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥95 %