α-α'-Dibromo-o-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bis(bromometil)benceno
A17241.14 A17241.06 A17241.22
A17241.14EA 58.8 EUR
A17241.14 A17241.06 A17241.22
α-α'-Dibromo-o-xileno ≥97%
α-α'-Dibromo-o-xileno
Purity: 97% CAS No.: 91-13-4 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 637159 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000175
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 92…96 °C
Densidad: 1.960
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000175
Núm. CAS: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 3261
ADR: 8 II