α-α-α'-α'-Tetrabromo-o-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Bis(dibromometil)benceno
A14121.30
A14121.18
A14121.30EA
190
EUR
A14121.30
A14121.18
α-α-α'-α'-Tetrabromo-o-xileno ≥97%
α-α-α'-α'-Tetrabromo-o-xileno
Purity: 97%
CAS No.: 13209-15-9
Molecular Formula: C8H6Br4
Formula Weight: 421.75
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 2211698
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000131
Formula:
C₈H₆Br₄ MW: 421.75 g/mol Pto. Ebullición: 346 Pto. de fusión: 114…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000131 Núm. CAS: 13209-15-9 EINECS: 236-176-2 UN: 1759 ADR: 8 II |