2,5-Dibromo-p-xileno 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
279010500 279012500
ACRO279010500EA 93.4 EUR
ACRO279010500 ACRO279012500
2,5-Dibromo-p-xileno 98+%
2,5-Dibromo-p-xileno
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Pto. Ebullición: 261
Pto. de fusión: 72…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000091
Núm. CAS: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 76 °C
GC ≥98.0 %