2,5-Dibromo-p-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
L01776.14
L01776.22
L01776.14EA
51.7
EUR
L01776.14
L01776.22
2,5-Dibromo-p-xileno ≥98%
2,5-Dibromo-p-xileno
Purity: 98+%
CAS No.: 1074-24-4
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.97
Odour: Odourless
Melting Point: 72-74°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 2080433
MDL No.: MFCD00000091
Formula:
C₈H₈Br₂ MW: 263.96 g/mol Pto. Ebullición: 261 °C Pto. de fusión: 72…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000091 Núm. CAS: 1074-24-4 EINECS: 214-038-2 UN: 3077 ADR: 9 III |