Llaves de paso para la separación de embudos, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286426209 286426809
SCOT286426209EA 383 EUR
SCOT286426209 SCOT286426809
Llaves de paso para la separación de embudos, DURAN®
Válvulas de cierre
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, conectado a tierra, sin llave.
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
Para manipulación de vidrio.