Llaves de paso para la separación de embudos, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286430207 286430404 286430601
SCOT286430207EA 615 EUR
SCOT286430207 SCOT286430404 SCOT286430601
Llaves de paso para la separación de embudos, DURAN®
Válvulas de cierre
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, rectificado y pulido, sin llave.
  • Muy buena resistencia química
  • Muy buena resistencia a la temperatura
Para manipulación de vidrio.