α-Bromo-o-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 89-92-9
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 216-217°
Beilstein Reference: 636333
Merck Reference: 14,10090
UN No.: 1701
MDL No.: MFCD00000174
Formula:
C₈H₉Br Pto. Ebullición: 216…217 °C Pto. de fusión: 18…20 °C Densidad: 1,381 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000174 Núm. CAS: 89-92-9 EINECS: 201-951-6 UN: 1701 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,10090 |