α-Bromo-m-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Methylbenzyl bromide
B24731.06 B24731.14
B24731.06EA 36.3 EUR
B24731.06 B24731.14
α-Bromo-m-xileno ≥97%
α-Bromo-m-xileno
Purity: 97% CAS No.: 620-13-3 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5690 Boiling Point: 184-185°/340mm Beilstein Reference: 2076425 Merck Reference: 14,10090 UN No.: 1701 MDL No.: MFCD00000177
Formula: C₈H₉Br
Pto. Ebullición: 184…185 °C (340 mmHg)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,370
Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F)
Número MDL: MFCD00000177
Núm. CAS: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,10090