4-terc-Butil-1-(bromometil)benceno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
345500050 345500250 345501000
ACRO345500050EA 39.4 EUR
ACRO345500050 ACRO345500250 ACRO345501000
4-terc-Butil-1-(bromometil)benceno 97%
4-terc-Butil-1-(bromometil)benceno
Formula: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Pto. Ebullición: 90…94 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: 8…12 °C
Densidad: 1,236 g/cm³
Pto. de inflamación: >109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000180
Núm. CAS: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %