4-terc-Butil-1-(bromometil)benceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H26991.14 H26991.06
H26991.14EA 110 EUR
H26991.14 H26991.06
4-terc-Butil-1-(bromometil)benceno ≥97%
4-terc-Butil-1-(bromometil)benceno
Purity: 97% CAS No.: 18880-00-7 Molecular Formula: C11H15Br Formula Weight: 227.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5465 Melting Point: 8-12° Boiling Point: 93-94°/1.5mm Beilstein Reference: 471674 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000180
Formula: C₁₁H₁₅Br
Pto. Ebullición: 93…94 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: 8…12 °C
Densidad: 1,236
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000180
Núm. CAS: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN: 3265
ADR: 8,II