α-Bromo-p-xileno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Metilbencilo bromuro
107570250 107570050 107571000
ACRO107570250EA 71.1 EUR
ACRO107570250 ACRO107570050 ACRO107571000
α-Bromo-p-xileno 98%
α-Bromo-p-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Pto. Ebullición: 218…220 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 33…37 °C
Densidad: 1.324
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000181
Núm. CAS: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,10223
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %