α-Bromo-p-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Metilbencilo bromuro
A13297.06
A13297.14
A13297.22
A13297.06EA
29.3
EUR
A13297.06
A13297.14
A13297.22
α-Bromo-p-xileno ≥98%
α-Bromo-p-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 104-81-4
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 97°(206°F)
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 507389
Merck Reference: 14,10090
UN No.: 3417
MDL No.: MFCD00000181
Formula:
C₈H₉Br MW: 185.06 g/mol Pto. Ebullición: 218…220 °C Pto. de fusión: 33…36 °C Densidad: 1.324 Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000181 Núm. CAS: 104-81-4 EINECS: 203-240-6 UN: 3417 ADR: 6.1 II Índice Merck: 12,10223 |