3-Bromo-o-xileno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
A15889.06
A15889.14
A15889.22
A15889.06EA
37.7
EUR
A15889.06
A15889.14
A15889.22
3-Bromo-o-xileno ≥99%
3-Bromo-o-xileno
Purity: 99%
CAS No.: 576-23-8
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 2077312
MDL No.: MFCD00000069
Formula:
C₈H₉Br MW: 185.06 g/mol Pto. Ebullición: 212…214 °C Densidad: 1.365 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000069 Núm. CAS: 576-23-8 EINECS: 209-398-2 UN: 1701 ADR: 6.1 II |