2-Bromo-p-xileno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
173420250 173421000
ACRO173420250EA 33.1 EUR
ACRO173420250 ACRO173421000
2-Bromo-p-xileno 97%
2-Bromo-p-xileno
Formula: C₈H₉Br
Pto. Ebullición: 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,34 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Número MDL: MFCD00000074
Núm. CAS: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %