2-Bromo-p-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
A14358.14
A14358.22
A14358.14EA
37.4
EUR
A14358.14
A14358.22
2-Bromo-p-xileno ≥98%
2-Bromo-p-xileno
Purity: 98+%
CAS No.: 553-94-6
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 199-201°
Beilstein Reference: 2040350
MDL No.: MFCD00000074
Formula:
C₈H₉Br MW: 185.06 g/mol Pto. Ebullición: 199…201 °C Pto. de fusión: 9…10 °C Densidad: 1.347 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000074 Núm. CAS: 553-94-6 EINECS: 209-055-7 |