2-Bromo-m-xileno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
152030050
152030250
152031000
ACRO152030050EA
28.2
EUR
ACRO152030050
ACRO152030250
ACRO152031000
2-Bromo-m-xileno 98%
2-Bromo-m-xileno
Formula:
C₈H₉Br Pto. Ebullición: 206 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 1,38 g/cm³ Pto. de inflamación: 73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000075 Núm. CAS: 576-22-7 EINECS: 209-397-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | Approx. 100 ppm BHT |