4-Bromo-m-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10212.14
A10212.22
A10212.36
A10212.14EA
56.7
EUR
A10212.14
A10212.22
A10212.36
4-Bromo-m-xileno ≥97%
4-Bromo-m-xileno
Purity: 97%
CAS No.: 583-70-0
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 78°(174°F)
Refractive Index: 1.5510
Boiling Point: 212-213°
MDL No.: MFCD00000071
Formula:
C₈H₉Br Pto. Ebullición: 212…213 °C Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 1,366 Pto. de inflamación: 78 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000071 Núm. CAS: 583-70-0 EINECS: 209-517-8 |