α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-m-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 402-23-3
Molecular Formula: C8H6BrF3
Formula Weight: 239.04
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4920
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-69°/4mm
Beilstein Reference: 743243
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000395
Formula:
C₈H₆BrF₃ Pto. Ebullición: 67…69 °C (4 mmHg) Densidad: 1,565 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000395 Núm. CAS: 402-23-3 EINECS: 206-938-9 UN: 3265 ADR: 8,II |