α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-xileno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
312990050
312990010
312990250
ACRO312990050EA
74.6
EUR
ACRO312990050
ACRO312990010
ACRO312990250
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-xileno 98%
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-xileno
Formula:
C₈H₆BrF₃ MW: 239.03 g/mol Pto. Ebullición: 65…69 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 30…34 °C Densidad: 1.54 g/cm³ Pto. de inflamación: 88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000403 Núm. CAS: 402-49-3 EINECS: 206-947-8 UN: 1760 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 34 °C |
GC | ≥97.5 % |