α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
A16895.06
A16895.14
A16895.06EA
70.9
EUR
A16895.06
A16895.14
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-xileno ≥98%
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 402-49-3
Molecular Formula: C8H6BrF3
Formula Weight: 239.04
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4915
Odour: Pungent
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 65-66°/5mm
Beilstein Reference: 638980
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000403
Formula:
C₈H₆BrF₃ Pto. Ebullición: 65…66 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 29…33 °C Densidad: 1,546 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000403 Núm. CAS: 402-49-3 EINECS: 206-947-8 UN: 3261 ADR: 8,II |