2,4-Dimetilbenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
165790050 165790250 165791000
ACRO165790050EA 35.3 EUR
ACRO165790050 ACRO165790250 ACRO165791000
2,4-Dimetilbenzaldehído 99%
2,4-Dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 102,4…103 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003340
Núm. CAS: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5482 to 1.5502 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %