2,5-Dimetilbenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
L01924.06
L01924.14
L01924.06EA
68.3
EUR
L01924.06
L01924.14
2,5-Dimetilbenzaldehído ≥98%
2,5-Dimetilbenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 5779-94-2
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Almond-like
Boiling Point: 104-106°/14mm
Beilstein Reference: 1927303
MDL No.: MFCD00003342
Formula:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Pto. Ebullición: 104…106 °C (14 mmHg) Densidad: 0,950 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003342 Núm. CAS: 5779-94-2 EINECS: 227-303-2 |