3,4-Dimetilbenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
346060050 346060250
ACRO346060050EA 91 EUR
ACRO346060050 ACRO346060250
3,4-Dimetilbenzaldehído 97%
3,4-Dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 68 °C (0,8 mmHg)
Densidad: 1,012 g/cm³
Número MDL: MFCD00016612
Núm. CAS: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %