3,4-Dimetilbenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15388.06
A15388.14
A15388.06EA
90.1
EUR
A15388.06
A15388.14
3,4-Dimetilbenzaldehído ≥97%
3,4-Dimetilbenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 5973-71-7
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Refractive Index: 1.5510
Odour: Almond-like
Boiling Point: 226°
Beilstein Reference: 1634270
MDL No.: MFCD00016612
Formula:
C₉H₁₀O MW: 134.18 g/mol Pto. Ebullición: 226 °C Densidad: 1.017 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016612 Núm. CAS: 5973-71-7 EINECS: 227-770-2 |