3,5-Dimetilbenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L09748.03 L09748.06
L09748.03EA 52.4 EUR
L09748.03 L09748.06
3,5-Dimetilbenzaldehído ≥98%
3,5-Dimetilbenzaldehído
Refractive Index: 1.5375
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 2038840
MDL No.: MFCD00082776
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 220…222 °C
Pto. de fusión: 8…10 °C
Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082777
Núm. CAS: 5779-95-3
EINECS: 675-424-8