3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15864.06
A15864.14
A15864.22
AB109337.0025
A15864.06EA
34.7
EUR
A15864.06
A15864.14
A15864.22
ABCRAB109337.0025
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído ≥98%
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 1620-98-0
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 187-189°
Beilstein Reference: 982526
Formula:
C₁₅H₂₂O₂ Pto. Ebullición: 332 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 187…189 °C Densidad: 1,16 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008826 Núm. CAS: 1620-98-0 EINECS: 216-592-0 |