4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
B25123.03
B25123.06
B25123.14
B25123.03EA
51.2
EUR
B25123.03
B25123.06
B25123.14
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldehído ≥98%
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 2233-18-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 112-116°
Beilstein Reference: 1908717
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Pto. de fusión: 112…116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006946 Núm. CAS: 2233-18-3 EINECS: 218-774-5 |