Benzoína 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
105511000 105515000 105510025
ACRO105511000EA 30.3 EUR
ACRO105511000 ACRO105515000 ACRO105510025
Benzoína 98%
Benzoína
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Pto. Ebullición: 194 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 133…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004496
Núm. CAS: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 137 °C
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥97.5 %