α-Benzoinaoxima 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, α-Benzoin oxime
105530250 105531000 105535000
ACRO105530250EA 56.1 EUR
ACRO105530250 ACRO105531000 ACRO105535000
α-Benzoinaoxima 98%
α-Benzoinaoxima
Formula: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227,26 g/mol
Pto. de fusión: 150…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004501
Núm. CAS: 441-38-3
EINECS: 207-127-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥97.5 %
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 passes test