Hidróxido de benciltrimetilamonio 40% (w/w) in methanol
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
106200010 106202500 106200051
ACRO106200010EA 147 EUR
ACRO106200010 ACRO106202500 ACRO106200051
Hidróxido de benciltrimetilamonio 40% (w/w) in methanol
Hidróxido de benciltrimetilamonio
Formula: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Densidad: 0,925 g/cm³
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008281
Núm. CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥40 %
Titration with HClO4 ≥94 %