ε-Caprolactama 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
108230010 108230025 108231000 108232500
ACRO108230010EA 54.9 EUR
ACRO108230010 ACRO108230025 ACRO108231000 ACRO108232500
ε-Caprolactama 99+%
ε-Caprolactama
Formula: C₆H₁₁NO
MW: 113.16 g/mol
Pto. Ebullición: 268 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 68…71 °C
Pto. de inflamación: 152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006936
Núm. CAS: 105-60-2
EINECS: 203-313-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %