L(+)-Citrulina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: H-Cit-OH
110470250 110471000
ACRO110470250EA 174 EUR
ACRO110470250 ACRO110471000
L(+)-Citrulina 99%
L(+)-Citrulina
Formula: C₆H₁₃N₃O₃
Pto. de fusión: 214 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064397
Núm. CAS: 372-75-8
EINECS: 206-759-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
Residue after ignition ≤0.1 %
UV transmittance ≥95.0 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Specific optical rotation +24.5° to +26.8° (20°C, 589 nm) (c=8, 6N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm