Dicloro(difenil)silano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
113341000 113345000
ACRO113341000EA 53.2 EUR
ACRO113341000 ACRO113345000
Dicloro(difenil)silano 97%
Dicloro(difenil)silano
Formula: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Pto. Ebullición: 305 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,204 g/cm³
Pto. de inflamación: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000489
Núm. CAS: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN: 1769
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.32
BSC Certification Passes