1,3-Dicyclohexilurea 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N,N′-Dicyclohexylurea, N,N'-Dicyclohexylurea
113910250 113911000
ACRO113910250EA 65.8 EUR
ACRO113910250 ACRO113911000
1,3-Dicyclohexilurea 98%
1,3-Dicyclohexilurea
Formula: C₁₃H₂₄N₂O
MW: 224.35 g/mol
Pto. de fusión: 231…235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003829
Núm. CAS: 2387-23-7
EINECS: 219-213-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 236 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Dnase,Rnase,Protease None detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm