Galactitol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
117701000 117700250 117705000
ACRO117701000EA 102 EUR
ACRO117701000 ACRO117700250 ACRO117705000
Galactitol 99+%
Galactitol
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Pto. Ebullición: 275…280 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 188…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064288
Núm. CAS: 608-66-2
EINECS: 210-165-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 191 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (3 % in water) Colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute NH4OH)