2-Morfolinoetanol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanol
121180050 121181000 121185000
ACRO121180050EA 24.4 EUR
ACRO121180050 ACRO121181000 ACRO121185000
2-Morfolinoetanol 99%
2-Morfolinoetanol
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006180
Núm. CAS: 622-40-2
EINECS: 210-734-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %