Lidocaina 97.5%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
137250100 137251000
ACRO137250100EA 43.1 EUR
ACRO137250100 ACRO137251000
Lidocaina 97.5%
Lidocaina
Formula: C₁₄H₂₂N₂O
Pto. Ebullición: 182 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 66…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026733
Núm. CAS: 137-58-6
EINECS: 205-302-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 69 °C
Titration with HClO4 ≥96.5 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)