Benzo[b]tiofeno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
138620050 138620250 138621000
ACRO138620050EA 39.5 EUR
ACRO138620050 ACRO138620250 ACRO138621000
Benzo[b]tiofeno 97%
Benzo[b]tiofeno
Formula: C₈H₆S
Pto. Ebullición: 221…222 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 28…32 °C
Densidad: 1,14 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005864
Núm. CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to pink to orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %