4-Metilfenetilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
157880010 157880050
ACRO157880010EA 35.4 EUR
ACRO157880010 ACRO157880050
4-Metilfenetilamina 97%
4-Metilfenetilamina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 214 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008195
Núm. CAS: 3261-62-9
EINECS: 221-865-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %