4-Cloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
172390010
172390050
172390250
ACRO172390010EA
35.3
EUR
ACRO172390010
ACRO172390050
ACRO172390250
4-Cloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol 98%
4-Cloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol
Formula:
C₆H₂ClN₃O₃ MW: 199,55 g/mol Pto. de fusión: 96…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005808 Núm. CAS: 10199-89-0 EINECS: 233-496-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 99 °C |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...