2-Metoxipropeno 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
174350010 174352500 174350025
ACRO174350010EA 249 EUR
ACRO174350010 ACRO174352500 ACRO174350025
2-Metoxipropeno 97% estabilizado
2-Metoxipropeno
Formula: C₄H₈O
Densidad: 0,78 g/cm³
Pto. de inflamación: –29 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014929
Núm. CAS: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
UN: 1993
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % potassium carbonate