2-Metoxifenetilamina 98%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

182170250 182171000 182170050
ACRO182170250EA 122 EUR
ACRO182170250 ACRO182171000 ACRO182170050
2-Metoxifenetilamina 98%
2-Metoxifenetilamina
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Pto. Ebullición: 236…237 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008186
Núm. CAS: 2045-79-6
EINECS: 218-066-6
UN: 2735
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR