terc-Butilclorodifentilsilano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
187500100 187500500 187502500
ACRO187500100EA 53.7 EUR
ACRO187500100 ACRO187500500 ACRO187502500
terc-Butilclorodifentilsilano 98%
terc-Butilclorodifentilsilano
Formula: C₁₆H₁₉ClSi
Pto. Ebullición: 135 °C (,7 mmHg)
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000497
Núm. CAS: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5665 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 500 nm A: ≤0.02
pH 3.5 to 5.0 (5 % in water)
Titration with NaOH 99.4 to 100.6 %