4-Morfolinoanilina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4-Morpholinyl)aniline
188650050 188650250
ACRO188650050EA 51.9 EUR
ACRO188650050 ACRO188650250
4-Morfolinoanilina 98+%
4-Morfolinoanilina
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Pto. de fusión: 130…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006169
Núm. CAS: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %