Trimetilaluminio 1.0 M in heptane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
189271000 189278000
189271000.EA 94.5 EUR
189271000. 189278000.
Trimetilaluminio 1.0 M in heptane, AcroSeal®
Trimetilaluminio
Formula: C₃H₉Al
Densidad: 0,688 g/cm³
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008252
Núm. CAS: 75-24-1
EINECS: 200-853-0
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration Complexometric 9.5 to 10.5 % w/w (on Al basis)
HPLC ≥97.5 %